Learn More
Étherate diéthylique de bromure de magnésium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15409029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15481.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.49€
    67.65€ / 25g
    Économisez 15.84€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le système d’étherate diéthylique de bromure de magnésium MgBr2· OEt2)-sulfure de méthyle (Me2S) est utile pour la déprotection douce et chimiosélective de l’éther p-méthoxybenzylique (PMB). Acide de Lewis pour la catalyse des réactions de Diels-Alder des 2-sulfinylmaléates homochiraux avec le cyclopentadiène. L’étherate diéthylique de bromure de magnésium est utilisé dans la synthèse de dérivés d’azole contenant du silicium.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium bromide diethyl etherate
CAS 29858-07-9
Point d’éclair 35°C (95°F)
Formule moléculaire C4H10Br2MgO
Formule linéaire (CH3CH2)2O·MgBr2
Numéro MDL MFCD00064500
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Clé InChI JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Mg]Br.CCOCC
Nom IUPAC Magnésium ; éthoxyéthane ; dibromure
Poids moléculaire (g/mol) 258.24
CID PubChem 11010650
Poids de la formule 258.24
Pourcentage de pureté 98%