Learn More
Magnésium bromide éthyle éthérate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium bromide ethyl etherate |
| Couleur | Beige à blanc |
| Point d’éclair | 35°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (C2H5)2O·MgBr2 |
| Quantité | 25 g |
| Fieser | 01,629; 07,218; 13,259; 17,174 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Magnesium bromide ethyl etherate
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.