Learn More
Bromure de magnésium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10715341 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10715341 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10715341 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/0400/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 165°C
CAS 13446-53-2
Couleur Blanc
pH 6.5 to 8.0
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire Br2H12MgO6
Numéro MDL MFCD00149780
Synonyme acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide
Clé InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Nom IUPAC magnesium(2+) hexahydrate dibromide
Poids moléculaire (g/mol) 292.20
CID PubChem 17749097
Poids de la formule 292.21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium bromide hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.