Learn More
Bromure de magnésium hexahydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418630
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418630 100 g 100g
11428630 500 g 500g
11408630 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418630 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046120.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Magnesium bromide hexahydrate is used as flame retardant. Used as source of magnesium ion and a co-factor for many enzymes including deoxyribonuclease (DNase) and various restriction enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-53-2
Formule moléculaire Br2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 292.20
Numéro MDL MFCD00149780
Clé InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
CID PubChem 17749097
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium bromide hexahydrate
Point de fusion 172°C
Couleur Incolore
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Formule linéaire MgBr2·6H2O
Informations sur la solubilité Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
Nom IUPAC dibromure de magnésium ; hexahydrate
Poids de la formule 292.22 (184.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.00 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Magnesium bromide (MgBr2), hexahydrate