Learn More
Bromure de magnésium hexahydraté, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10318630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10318630 250 g Flacon en verre 250g
10703591 5 g Flacon en verre 5g
10593561 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10318630 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 202512500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-53-2
Formule moléculaire Br2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 292.20
Numéro MDL MFCD00149780
Clé InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
CID PubChem 17749097
Nom IUPAC magnesium(2+) hexahydrate dibromide
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Magnesium bromide hexahydrate
Point de fusion 165.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 6.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgBr2·6H2O
Fieser 13,259; 15,194; 16,199
Merck Index 14, 5659
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 292.21
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.