Learn More
Bromide de magnésium héxhydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Bromide Hexahydrate |
| CAS | 13446-53-2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | Br2Mg.6[H2O] |
| Synonyme | Magnesium Bromide Hexahydrate, Magnesium Dibromide Hexahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| SMILES | Br[Mg]Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.21 |