Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Carbonate Basic |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP |
| CAS | 39409-82-0 |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | C4H10Mg5O18 |
| Formule linéaire | MgCO3 |
| Numéro MDL | MFCD00149783 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Clé InChI | YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D |
| Afficher plus |