Learn More
Carbonate de magnésium basique, léger, pour analyse, 40,0-45,0 % oxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10403705 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403705 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10246410 1 kg Récipient en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10403705 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211070025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39409-82-0
Formule moléculaire C4H10Mg5O18
Poids moléculaire (g/mol) 467.63
Numéro MDL MFCD00149783
Clé InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Nom IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium carbonate basic, light
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Mg(OH)2·5H2O
Merck Index 15, 5724
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 121.41
Pourcentage de pureté 40.0 to 45.0% (MgO)
Qualité Analytique
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 2.16
Densité 2.1600g/mL