Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyde de carbonate de magnésium pentahydraté, pour la biochimie, 40,0-43,5 % de magnésium o
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate |
| Point de fusion | 350.0°C |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | Mg(OH)2·5H2O |
| Poids de la formule | 485.69 |
| Pourcentage de pureté | 40.0 to 43.5% (Magnesium o) |
| Qualité | Biochimie |