Learn More
Hydroxyde de carbonate de magnésium pentahydraté, léger, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477515 1000 g 1000g
15497515 250 g 250g
15487515 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18070.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56378-72-4 | C4H12Mg5O19 | 485.65 g/mol
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde ou le carbonate de magnésium pentahydraté est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les acides. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56378-72-4
Formule moléculaire C4H12Mg5O19
Poids moléculaire (g/mol) 485.65
Numéro MDL MFCD00149784
Clé InChI SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Synonyme acmc-20akln, ksc492i1t, magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, light, magnesium hydrogen carbonate hydroxide-water 1/1/1/5
Nom IUPAC pentamagnesium(2+) pentahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Note relative au nom light
Quantité 1000 g
Densité 2.16
Formule linéaire 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O
Informations sur la solubilité Soluble in water and acids. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 485.65 (395.58 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%