Learn More
Carbonate de magnésium, basique pentahydraté, extra pur, lourd, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 12125-28-9 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | CMgO3·1/4H2O2Mg·5/4H2O |
| Numéro MDL | 149784 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |