Learn More
Chlorure de magnésium, solution aqueuse 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15414799
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Unit Size:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15414799 100 mL 100mL
15404799 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15414799 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62411.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.76€
    76.65€ / 100mL
    Économisez 13.11€
    14% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Magnesium chloride, 1M aq. soln., sterile is used as an excellent magnesium ion source for synthesis and biology research. Magnesium chloride is widely used to supply the magnesium ion in various molecular biology applications, including PCR reactions and buffers. It was used to prepare buffer to lyse cells for immunoprecipitation1 and to prepare serum-free medium for electrophysiological studies of rat brain slice cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de magnésium, solution à 1mEq, stérile, est utilisé comme excellente source d’ions magnésium pour la recherche en synthèse et en biologie. Le chlorure de magnésium est très utilisé pour fournir l’ion magnésium dans diverses applications en biologie moléculaire, et notamment dans les réactions PCR et les tampons. Il a servi à préparer une solution tampon pour la lyse de cellules impliquées dans l’immunoprécipitation1 et pour préparer un milieu dépourvu de sérum destiné à des études électrophysiologiques sur des cultures de coupes de cerveau de rat.
Solubilité
Soluble dans l’eau (542 mg/ml à 20°C), l’alcool, le méthanol (15,5 g/100g à 0°C) et l’éthanol (3,61 g/100g à 0°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Très hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule linéaire MgCl2
Informations sur la solubilité Soluble in water (542mg/ml at 20°C),alcohol,methanol (15.5g/100g at 0°C),and ethanol (3.61g/100g at 0°C).
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids de la formule 95.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.