Learn More
Melford Solution de chlorure de magnésium 2M
Code produit 30018487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018487 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018487 Fournisseur Melford Code fournisseur M2450050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Fourni en 5 x 10 ml.
Fourni sous forme de 5 x 10 ml.
Fourni en 5 x 10 ml. Filtré stérilement à 0,22 μm.
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride 2 M Solution
CAS 7786-30-3
Quantité 50 mL
Formule moléculaire MgCl2