Learn More
Solution de chlorure de magnésium 50 % (p/p), certifiée AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10111770 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10111770 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10111770 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/0602/17
Quantité Prix
1 143.64€ / 2.5L
4 132.05€ / 2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 7786-30-3
Couleur Blanc
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Formule moléculaire Cl2Mg
Numéro MDL MFCD00011106
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Poids de la formule 95.21g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré