Learn More
Chlorure de magnésium, 99,9 %, (à base de métaux en traces), pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10604005 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10604005 50 g Flacon en plastique 50g
10031524 10 g Flacon en plastique 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10604005 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197060500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1412.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride
Point de fusion 708.0°C
Note relative au nom <10 mesh, anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire MgCl2
Fieser 11,310
Merck Index 15, 5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C)
Poids de la formule 95.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces