Learn More
Chlorure de magnésium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371679 25 kg 25kg
11381679 1 kg 1kg
18971010 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012315.C4
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour une utilisation en tant que catalyseur, agent de floculation, plusieurs ciments de magnésium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Hygroscopique ; Peut contenir la quantité de Zr à l’état de traces sous forme de particules insolubles noires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride, Anhydrous
Point de fusion 714°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Crystals
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids de la formule 95.22
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White to Yellow Crystals
Densité 2.32