Learn More
Chlorure de magnésium anhydre, MP Biomedicals
Code produit 11421856 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11421856 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11421856 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520984480
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride
CAS 7786-30-3
Quantité 100 g
Formule moléculaire Cl2Mg
Numéro MDL MFCD00011106
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Poids de la formule 95.22