Learn More
Chlorure de magnésium anhydre, TRC
Code produit 30476435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476435 25 g 25g
30472064 500 g 500g
30471123 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM11033325G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire MgCl2
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Synonyme Aerotex Accelerator MX, C-TEK, Catalyst G, Ekimac, FIX-Mg, Freecat MX, HMC 23D, Magnesium Dichloride, Magnesium(II) Chloride, Magnogene, NSC 529832, Soft Wafer, TMT 2, TMT 4, White Nigari, White Nigari NS
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
SMILES [Mg+2].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride anhydrous
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Poids de la formule 93.9227