Learn More
Melford Chlorure de magnésium hexahydraté
Code produit 30018479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018479 100 g 100g
30018480 1 kg 1kg
30018481 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018479 Fournisseur Melford Code fournisseur M24000100.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Réactif largement utilisé en chimie et en biologie moléculaire comme source d'ions magnésium.
Réactif largement utilisé en chimie et en biologie moléculaire comme source d’ions de magnésium.
Réactif largement utilisé en chimie et en biologie moléculaire comme source d'ions magnésium.
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride, Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Quantité 100 g
Formule moléculaire MgCl2-6H2O