Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté,+ de 98 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12635097 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12635097 5 kg 5kg
12625097 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12635097 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 447700050
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride hexahydrate
Point de fusion 117.0°C
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 101% (Complexometry)
Formule linéaire MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 203.31
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur