Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, 99,0-101,0 %, (cristallin / qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11450532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450532 1 kg 1kg
11460532 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219142101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.47€
    105.00€ / 1kg
    Économisez 10.47€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride Hexahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0-101.0%
Formule moléculaire MgCl2 · 6H2O
Poids de la formule 203.3
Pourcentage de pureté 99 to 102%
Qualité Réactif ACS