Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, +99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10175753 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10463351 500 g Bouteille en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10175753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413410025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride hexahydrate
Point de fusion 117.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 203.31
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la décomposition >106°C