Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, +99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10463351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10463351 500 g Bouteille en plastique -
10175753 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10463351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.45€
    50.65€ / 500g
    Économisez 9.80€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride Hexahydrate
Point de fusion 117°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la décomposition >106°C
Formule linéaire MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Poids de la formule 203.31
Pourcentage de pureté 99.0 to 102.0% (Complexometry)
Qualité Réactif ACS