Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10420384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10420384 25 kg Tambour en fibre 25kg
10732241 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10583751 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10420384 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197530250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride hexahydrate
Point de fusion 117.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 kg
Conditionnement Tambour en fibre
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Formule linéaire MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 203.31
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique