Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Description
Magnesium Chloride, Hexahydrate is widely used as a source of magnesium ion in chemistry and molecular biology applications. In biological systems, magnesium is a co-factor for many enzymes including deoxyribonuclease (DNase) and various restriction enzymes. Also plays a role in cell membrane integrity, muscle cell physiology, cardiovascular and muscular activity, and nucleic acid structure. Magnesium chloride solution is a favorable choice as an elution buffer for antibody affinity column purifications; it is much milder on most antigens than acid elution, allowing reuse of the antigen column. Also an essential cofactor for the DNA polymerase in polymerase chain reaction (PCR) amplification. Used in wood fireproofing, wool carbonizing, and cotton fabric dressing; Also used in disinfectants, magnesia cements, fire extinguishers, floor sweeping compounds, and casein glue; Also used to make parchment paper and artificial leather; Has been used therapeutically as a cathartic and to treat bovine hypomagnesaemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de magnésium hexahydraté est largement utilisé comme source d’ions magnésium dans les applications en chimie et en biologie moléculaire. Dans les systèmes biologiques, le magnésium est un co-facteur pour de nombreuses enzymes, notamment pour la désoxyribonucléase (DNase) et plusieurs enzymes de restriction. Joue également un rôle dans l’intégrité de la membrane cellulaire, la physiologie des cellules musculaires, l’activité cardiovasculaire et musculaire et la structure des acides nucléiques. La solution de chlorure de magnésium est un choix favorable en tant que tampon d’élution pour la purification d’anticorps sur colonnes d’affinité ; elle est beaucoup plus douce pour la plupart des antigènes que pour l’élution d’acide, ce qui permet la réutilisation de la colonne d’antigène. Il s’agit également d’un co-facteur essentiel pour l’ADN polymérase lors de l’amplification en chaîne par polymérase (PCR). Utilisé dans l’ignifugation du bois, la carbonisation de la laine et les compresses en coton ; également utilisé dans les désinfectants, les ciments en magnésie, les extincteurs d’incendie, les composés pour le nettoyage des sols et la colle à base de caséine ; également utilisé pour fabriquer du papier parchemin et du cuir artificiel ; il a été utilisé comme médicament cathartique et pour traiter l’hypomagnésémie bovine.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium chloride hexahydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Odeur | Odorless |
| Merck Index | 14,5662 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C 546g/L. Soluble in and alcohol. |
| Poids de la formule | 203.30 (95.22 Anhydrous) |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |