Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, certifié AR Pour l'analyse, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10647032 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647032 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10376140 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10657032 2 kg Récipient de poudre en plastique 2kg
10030260 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10647032 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/0600/53
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point de fusion 117 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 6,5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 203,31g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique