Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté (cristallin / culture cellulaire)
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Chloride Hexahydrate (Crystalline/Cell Culture) |
| CAS | 7791-18-6 |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | Cl2H12MgO6 |
| Numéro MDL | MFCD00149781 |
| Clé InChI | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| Nom IUPAC | dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.30 |
| Afficher plus |