Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11411911 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11411911 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11411911 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219469880
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Forme physique Crystalline
Quantité 100 g
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Poids de la formule 203.3