Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15671260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
6 pièces
6kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15671260 1 kg 1kg
15681260 2.5 kg 2.50kg
15601270 6 x 1 kg 6 pièces
15691260 6 kg 6kg
15611270 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15671260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 131521KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Puriss., répond aux spécifications analytiques de la BP, de la FCC, de la Pharmacopée européenne et de l'E511. ≤ 0,0001 % Al, 99-101 %,
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride Hexahydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, FCC
Forme physique Crystalline Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire MgCl2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 203,3g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 101 %
Qualité puriss.