Description
L'hexahydrate de chlorure de magnésium (MgCl2.6H2O) a été utilisé pour préparer un tampon de renaturation qui est employé pour la renaturation des enzymes hydrolytiques du peptidoglycane (PGN) dénaturé. Il peut être utilisé comme catalyseur dans la préparation des 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones. Le résultat de la modification du poly(alcool vinylique) (PVA Des films contenant de l'hexahydrate de chlorure de magnésium ont été étudiés. Sa capacité à réduire l'inflammabilité des tissus en coton a également été étudiée.
Spécification
Spécification
| CAS | 7791-18-6 |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | Cl2H12MgO6 |
| Numéro MDL | MFCD00149781 |
| Synonyme | Magnesium dichloride hexahydrate, Magnesium chloride hydrate, Magnesium chloride |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (500 mg/mL), ce qui donne une solution claire et incolore. |
| Clé InChI | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| Nom IUPAC | dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
| Afficher plus |