Learn More
Chlorure de magnésium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10159872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10159872 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10697473 100 g Bouteille en plastique 100g
10742685 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
13498478 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10159872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.40€
    83.65€ / 1kg
    Économisez 12.75€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1412.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride
Point de fusion 708.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C)
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids de la formule 95.21
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dry substance)
Qualité Pures