Learn More
Chlorure de magnésium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10697473 100 g Bouteille en plastique 100g
10159872 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10742685 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
13498478 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10697473 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme chlorure de magnésium, chlorure de magnésium anhydre, chlorure de magnésium, anhydre, dichlorure de magnésium 2+ ionique, chloruredemagnésium, chlorure de magnésium II, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI : 6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1412.0°C
Nom chimique ou matériau Chlorure de magnésium
Point de fusion 708.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 540 g/L (20°C).
Nom IUPAC magnesium(2+) dichloride
Poids de la formule 95.21
Pourcentage de pureté ≥ 98.0 % (sur substance sèche)
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 1.5 % max. (105°C, 2 heures)
Conditionnement Bouteille en plastique