Learn More
Solution de chlorure de magnésium, Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | >100 °C |
| Nom chimique ou matériau | Solution de chlorure de magnésium |
| Point de fusion | <0 °C |
| CAS | 7786-30-3 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Formule moléculaire | Cl2Mg |
| Formule linéaire | MgCl2 |
| Numéro MDL | MFCD00011106 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Magnesium chloride solution