Learn More
Chlorure de magnésium, ultra sec, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368547 50 g 50g
11358547 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035707.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Largement utilisé comme source d’ions magnésium, co-facteur pour de nombreuses enzymes, pour le contrôle de la poussière et la stabilisation des routes. Également utilisé dans le traitement des eaux usées, les panneaux muraux, l’eau de mer artificielle, les compléments alimentaire, les textiles, le papier, les agents d’ignifugation, les ciments et la saumure de réfrigération.
It is widely used as a source of magnesium ion, co-factor for many enzymes, for dust control and road stabilization. Also used in wastewater treatment, wallboard, artificial seawater, feed supplement, textiles, paper, fireproofing agents, cements and refrigeration brine. It is an important coagulant, an elution buffer for antibody affinity column purifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride, ultra dry
Point de fusion 714°C
Forme physique Poudre, en ampoule sous argon
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Densité 2.32 g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and alcohol.
Poids de la formule 95.22