Learn More
Chromate de magnésium hydraté, 99,8 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338488 500 g 500g
11348488 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040503.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur de corrosion, pigment
Used as Corrosion inhibitor, pigment. As an ingredient in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16569-85-0
Formule moléculaire CrMgO4
Poids moléculaire (g/mol) 140.30
Numéro MDL MFCD00801009
Clé InChI CRGGPIWCSGOBDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Magnesium chromate
Nom IUPAC magnesium(2+) dioxochromiumbis(olate)
SMILES [Mg++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chromate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 140.30 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.8%