Learn More
Fluorure de magnésium, 99,9 % (à base de métaux sans compter le Ca & Na), Ca+Na <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397848
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11397848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036391.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dépôt sous vide
Magnesium fluoride is used as Vacuum deposition, anti-reflective coatings, in optics and also used in space telescopes, glass industry and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-40-6
Formule moléculaire F2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 62.30
Numéro MDL MFCD00011108
Clé InChI ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium fluoride
Point de fusion 1261°C
Couleur Blanc
Forme physique Morceau fondu sous vide
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux à l‘exclusion du Ca et Na), Ca+Na <1 %
Formule linéaire MgF2
Merck Index 14,5665
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.076g/L),nitric acid. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 62.3
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.35-1.38
Densité 3.148 g/mL