Learn More
Fluorure de magnésium hydraté, min 87 % MgF2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435223 500 g 500g
11445223 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435223 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12830.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesium fluoride is used in ceramics, optical lenses, glass manufacturing, and single crystals for polarizing prisms. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de magnésium est utilisé dans la céramique, les lentilles optiques, la fabrication de verre et les monocristaux pour prismes polarisants. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (87 mg/l à 18°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-40-6
Formule moléculaire F2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 62.30
Numéro MDL MFCD00011108
Clé InChI ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium fluoride hydrate
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage ≥87 % MgF2
Merck Index 14,5665
Informations sur la solubilité Soluble in water (87mg/L at 18°C ).
Poids de la formule 62.30 (Anhydrous)
Odeur Odorless
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium fluoride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium fluoride hydrate