Learn More
Fluorure de magnésium, Puratronic™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305057
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305057 2 g -
11325057 10 g 10g
11315057 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11305057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040755.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Used in optics, space telescopes. Most commonly used on the surfaces of optical elements as inexpensive anti-reflective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-40-6
Formule moléculaire F2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 62.30
Numéro MDL MFCD00011108
Clé InChI ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium fluoride
Point de fusion 1261°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire MgF2
Merck Index 14,5665
Informations sur la solubilité Soluble in water,nitric acid. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 62.3
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.35-1.38
Densité 3.148 g/mL