Läs mer
Germanure de magnésium, 99,99 % (sur la base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Le germide de magnésium est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire et dans la recherche chimique. Il forme des hydrures de allemandes lors de l’exposition à l’acide chlorhydrique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Magnesium germanide |
| Forme physique | Pièces |
| Quantité | 25 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule linéaire | Mg2Ge |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.0016g/100mL at 250C). |
| Poids de la formule | 121.22 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
RUO– À des fins de recherche uniquement
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.