Learn More
Phosphate d’hydrogène de magnésium trihydraté, 98 %, pour biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12645157 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12645157 250 g Flacon en plastique -
12635157 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12645157 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448182500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-75-4
Formule moléculaire H7MgO7P
Poids moléculaire (g/mol) 174.33
Numéro MDL MFCD00150390
Clé InChI OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
CID PubChem 16204530
Nom IUPAC hydrogénophosphate de magnésium trihydraté
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgHPO4·3H2O
Informations sur la solubilité (0.1 M in 5 M HCl) Clear colorless
Poids de la formule 174.34
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Biochimie
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.13
Densité 2.1300g/mL