Learn More
Phosphate d’hydrogène de magnésium trihydraté, 98 %, très pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10608391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10608391 1 kg Flacon en plastique 1kg
10339100 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10608391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264780010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-75-4
Formule moléculaire H7MgO7P
Poids moléculaire (g/mol) 174.33
Numéro MDL MFCD00150390
Clé InChI OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
CID PubChem 16204530
Nom IUPAC hydrogénophosphate de magnésium trihydraté
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Note relative au nom c.p., 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgHPO4·3H2O
Merck Index 14, 5681
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids
Poids de la formule 174.34
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.13
Densité 2.1300g/mL