Learn More
Hydroxyde de magnésium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10185520
Marque: Thermo Scientific Acros 315725000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-42-8
Formule moléculaire H2MgO2
Poids moléculaire (g/mol) 58.32
Numéro MDL MFCD00011104
Clé InChI VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
CID PubChem 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium hydroxide
Point de fusion 350°C
Note relative au nom 95%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Complexometry)
Formule linéaire Mg(OH)2
Merck Index 15, 5734
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC magnésium;dihydroxyde
Poids de la formule 58.33
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.