Learn More
Hydroxyde de magnésium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10521574 25 g Flacon en plastique -
10185520 500 g Flacon en plastique 500g
10572734 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10521574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315720250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-42-8
Formule moléculaire H2MgO2
Poids moléculaire (g/mol) 58.32
Numéro MDL MFCD00011104
Clé InChI VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
CID PubChem 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium hydroxide
Point de fusion 350°C
Note relative au nom 95%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Complexometry)
Formule linéaire Mg(OH)2
Merck Index 15, 5734
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC magnésium;dihydroxyde
Poids de la formule 58.33
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures