Learn More
Iodure de magnésium, ultra sec, 99,996 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478400
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11478400
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044310.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à la lumière et hygroscopique
Magnesium iodide is used to prepare compounds for organic synthesis. It serves as a useful reagent in the Baylis-Hillman reaction. It reacts with cyclic sulfates of vic-diols in order to prepare the corresponding olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-58-9
Formule moléculaire I2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 278.11
Numéro MDL MFCD00049485
Clé InChI BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC magnesium(2+) diiodide
SMILES [Mg++].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium iodide, ultra dry
Point de fusion 637°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.996% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol and ammonia.
Poids de la formule 278.12
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Aspect White powder