Learn More
Modificateur de matrice GFAA au nitrate de magnésium : 1 % de Mg(NO3)2 dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003039 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003039 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMMGN1P100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Modificateur de matrice GFAA au nitrate de magnésium : 1 % de Mg(NO3)2 dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Nitrate
CAS 10377-60-3
Méthodes AA/GFAA
Noms d’analytes ou de composants Magnesium Nitrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Mg(NO3)2
Concentration 1%
Synonyme Mg(NO3)2
SMILES [Mg+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Nitrate de magnésium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 148.31
Quantité 100 mL
Poids de la formule 148,31 g/mol