Learn More
Magnesium nitrate hexahydrate, 98+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Point d’ébullition | 330.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Magnesium nitrate hexahydrate |
| Point de fusion | 89.0°C |
| CAS | 13446-18-9 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Adhering Crystalline Powder |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Formule moléculaire | H12MgN2O12 |
| Show More |