Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™, BioXtra
Code produit 15697950 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15697950 1 kg Flacon poly 1kg
15607960 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15697950 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur M52961KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
BioXtra,≥98%
  • Les protocoles d’analyse rigoureux peuvent comprendre l’analyse des métaux à l’état de traces et des tests d’adéquation spécialisés, tels que l’hybridome ou l’embryon de souris
  • Comprend des formulations spécifiques à l’application, telles que des comprimés et des solutions préparées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-18-9
Formule moléculaire H12MgN2O12
Poids moléculaire (g/mol) 256.40
Numéro MDL MFCD00149779
Clé InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
CID PubChem 202877
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium nitrate hexahydrate
Point de fusion 89°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire Mg(NO3)2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC dinitrate de magnésium héxahydraté
Poids de la formule 256.41g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.464g/cm3; Vapor Density: 6 (vs air)