Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494093 1000 g 1000g
11404103 250 g 250g
11414103 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494093 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10329.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.21€
    53.65€ / 1000g
    Économisez 10.56€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
It is used in printing, chemical, agriculture and the ceramic industry. It is also used in the detection of selenium in plasma samples and concentration of nitric acid. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les secteurs de l’impression, de la chimie, de l’agriculture et de la céramique. Il est également utilisé pour la détection du sélénium dans les échantillons de plasma et de la concentration d’acide nitrique. En version engrais, il contient 10,5 % d’azote et 9,4 % de magnésium.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, l’alcool et l’ammoniac liquide.
Remarques
Le chauffage du nitrate de magnésium hexahydraté n’entraîne pas de déshydratation, mais une décomposition qui produit de l’oxyde de magnésium, de l’oxyde d’azote et de l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-18-9
Formule moléculaire H12MgN2O12
Poids moléculaire (g/mol) 256.40
Numéro MDL MFCD00149779
Clé InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
CID PubChem 202877
Nom IUPAC dinitrate de magnésium héxahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 330°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Magnesium nitrate hexahydrate
Point de fusion 89°C
Quantité 1000 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.46
Numéro UN UN1474
Merck Index 14,5674
Informations sur la solubilité Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Poids de la formule 256.41 (148.32 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%