Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, 99,999 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924271 50 g Flacon en verre 50g
11904271 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11924271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193420500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-18-9
Formule moléculaire H12MgN2O12
Poids moléculaire (g/mol) 256.40
Numéro MDL MFCD00149779
Clé InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
CID PubChem 202877
Nom IUPAC dinitrate de magnésium héxahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Point d’ébullition 330.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium nitrate hexahydrate
Point de fusion 89.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Point d’éclair 93.3°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 9.1 to 9.7% (Mg) (Complexometry)
Formule linéaire Mg(NO3)2·6H2O
Merck Index 15,5738
Informations sur la solubilité Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Poids de la formule 256.4
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces