Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, qualité analytique, Penta Chemicals
Code produit 30020614 Tous les produits Penta Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30020614 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30020614 Fournisseur PENTA CHEMICALS Code fournisseur 1302030500
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Produits chimiques de qualité supérieure pour les laboratoires, les écoles, les hôpitaux, les instituts de recherche et les grandes usines de fabrication.
À propos de nous
La société PENTA a été créée en 1990 sous le nom commercial Ing. Petr Švec - PENTA sro. Depuis nos débuts, nous sommes une entreprise exclusivement tchèque, gérée par la famille Švec, notamment par son fondateur, Petr Švec.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution de produits chimiques purs, de laboratoire, pharmaceutiques et de spécialité, que nous commercialisons sous la marque Penta. Nous fabriquons et fournissons une large gamme de produits chimiques organiques et inorganiques, en grandes quantités, d'une qualité allant de technique à pure, en passant par AG et ACS.
Haute qualité et flexibilité
Grâce à la haute qualité de nos produits et à notre capacité à répondre aux exigences spécifiques de nos clients, nous figurons parmi les principaux fournisseurs de produits chimiques qualifiés sur le marché national, et plus récemment, nous nous sommes également développés sur le marché mondial.
Nous fabriquons les produits chimiques dans notre propre complexe moderne, qui répond aux critères de qualité et de sécurité les plus stricts. Nos vastes installations d'entreposage, dont deux entrepôts automatisés, nous permettent de répondre aux exigences de nos clients. Nous conditionnons les produits conformément à toutes les exigences législatives et pouvons les livrer au client sur demande, en utilisant notre propre service de transport ADR.
responsabilité environnementale
Notre priorité est de fournir des produits chimiques de la plus haute qualité, une fiabilité optimale et une conscience environnementale irréprochable. Nos efforts sont attestés par de nombreux prix et certificats, notamment ISO 9001, ISO 14001 et la certification Responsible Care pour les entreprises responsables dans l'industrie chimique.
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Nitrate Hexahydrate
CAS 13446-18-9
Forme physique Poudre cristalline, aiguilles ou cristaux
Quantité 500 g
Poids moléculaire (g/mol) 256.41
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Analytique
Conditionnement Bocal en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium nitrate hexahydrate